Learn More
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid |
| CAS | 616-82-0 |
| Formule moléculaire | C7H5NO5 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C=C1 |
| Nom IUPAC | acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.12 |
| Poids de la formule | 183.0168 |