Learn More
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30403614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403614 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403614 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9508435G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
CAS 616-82-0
Formule moléculaire C7H5NO5
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C=C1
Nom IUPAC acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 183.12
Poids de la formule 183.0168