Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile 97%, ACROS Organics™
Code produit 10404702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10404702 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10404702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344040100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Note relative au nom 97%
CAS 3272-08-0
Formule moléculaire C7H3N2O3
Formule linéaire NO2C6H3(OH)CN
Numéro MDL MFCD00070775
Quantité 10 g
Synonyme 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 2-nitro-4-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem19690, acmc-1cq5c, ksc494q7b
Clé InChI INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Nom IUPAC 4-cyano-2-nitrobenzen-1-olate
Poids moléculaire (g/mol) 163.11
CID PubChem 76758
Poids de la formule 164.12