Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491908 1 g 1g
15401918 5 g 5g
15411918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55597.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3272-08-0 | C7H3N2O3 | 163.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3272-08-0
Formule moléculaire C7H3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 163.11
Numéro MDL MFCD00070775
Clé InChI INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 2-nitro-4-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem19690, acmc-1cq5c, ksc494q7b
CID PubChem 76758
Nom IUPAC 4-cyano-2-nitrobenzène-1-olate
SMILES [O-]C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Point de fusion 146°C to 148°C
Quantité 1 g
Beilstein 2048724
Poids de la formule 164.12
Pourcentage de pureté 98%