Learn More
Acide 4-hydroxy-3-nitrophénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491518 25 g 25g
11471518 1 g 1g
11481518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13858.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10463-20-4 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10463-20-4
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.146
Numéro MDL MFCD00007122
Clé InChI QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-3-nitrophenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 3-nitro-4-hydroxy phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-nitro, no2hpa, hydroxynitrophenylaceticacid, acmc-2098cj, epitope id:158629
CID PubChem 447364
ChEBI CHEBI:546274
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
Point de fusion 146°C to 148°C
Quantité 25 g
Beilstein 2696044
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté 99%