Learn More
Acide 4-hydroxy-3-nitrophénylacétique, TRC
Code produit 30394319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394319 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394319 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH948685100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid
CAS 10463-20-4
Formule moléculaire C8H7NO5
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Hydroxy-3-nitrobenzeneacetic Acid, 4-Hydroxy-5-nitrophenylacetic Acid, Antibiotic T 0007B1, Antibiotic T 000B1, m-Nitro-p-hydroxyphenylacetic Acid, NHPA
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 2-(4-hydroxy-3-nitrophényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 197.14
Poids de la formule 197.0324