Learn More
4-Hydroxy-3-oxo-2,5-diphenyl-2,3-dihydrothiophène 1,1-dioxyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11451167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451167 5 g 5g
11461167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24153.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54714-10-2
Formule moléculaire C16H12O4S
Poids moléculaire (g/mol) 300.328
Numéro MDL MFCD00075268
Clé InChI UIVWXNPUCAHAJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-2,5-diphenylthiophen-3 2h-one 1,1-dioxide, 2,5-diphenyl-4-hydroxy-3-oxo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-3 2h-thiophenone 1,1-dioxide, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-2-hydrothiophene-1,1,3-trione, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-2h-1??-thiophene-1,1,3-trione, hotdo, acmc-1apg9, 2,5-diphenyl-4-hydroxy-3-thiophenone 1,1-dioxide, 4-hydroxy-1,1-dioxo-2,5-diphenyl-thiophen-3-one, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-3-thiophenone 1,1-dioxide
CID PubChem 388546
Nom IUPAC 4-hydroxy-1,1-dioxo-2,5-diphényléthiophène-3-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(=O)C(=C(S2(=O)=O)C3=CC=CC=C3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-oxo-2,5-diphenyl-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Point de fusion 238°C to 241°C
Quantité 5 g
Beilstein 544870
Poids de la formule 300.34
Pourcentage de pureté 98%