Learn More
4’-hydroxy-3’-(trifluorométhyl)acétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444307 1 g 1g
15497865 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31691.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 149105-11-3 | Molecular Formula: C9H7F3O2 | Molecular Weight: 204.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149105-11-3
Formule moléculaire C9H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.148
Numéro MDL MFCD01091005
Clé InChI HKRUXZJKSFFSGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-3-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4'-hydroxy-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethylphenyl ethanone, ethanone,1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl, acmc-1bxyq, intermediates-zcf02143, 5-acetyl-2-hydroxybenzotrifluoride
CID PubChem 2775109
Nom IUPAC 1-[4-hydroxy-3-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Point de fusion 174°C to 177°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 95%