Learn More
4-hydroxy-3-(trifluorométhyl)benzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424247 1 g 1g
15434247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31639.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124811-71-8 | C8H4F3NO | 187.121 g/mol
As intermediate in organic syntheses. A novel electrolyte additive for lithium nickel manganese oxide cathode of high voltage lithium ion battery. It is oxidized preferably to carbonate solvents forming a low-impedance protective film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermédiaire dans les synthèses organiques. A novel electrolyte additive for lithium nickel manganese oxide cathode of high voltage lithium ion battery. Il est oxydé de préférence en solvants au carbonate formant un film protecteur à faible impédance.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124811-71-8
Formule moléculaire C8H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 187.121
Numéro MDL MFCD06797882
Clé InChI QXIFYONUKBXFTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzonitrile, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzonitrile, pubchem4808, acmc-1c4p4, ksc514a8j, 5-cyano-2-hydroxybenzotrifluoride, benzonitrile,4-hydroxy-3-trifluoromethyl, benzonitrile, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
CID PubChem 2783159
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Point de fusion 171°C to 175°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 187.12
Pourcentage de pureté ≥98%