Learn More
4-hydroxy4’-iodobiphényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489627
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489627 100 g 100g
11469627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22115.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 29558-78-9 | C12H9IO | 296.107 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29558-78-9
Formule moléculaire C12H9IO
Poids moléculaire (g/mol) 296.107
Numéro MDL MFCD02258843
Clé InChI WJXIAMCDWSUSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-4'-iodobiphenyl, 4'-iodo-1,1'-biphenyl-4-ol, 4-4-iodophenyl phenol, 4-4'-iodophenyl phenol, 4'-iodobiphenyl-4-ol, acmc-20amgy, pubchem9061, 4-4?iodophenyl phenol, 4-4'-iodophenyl-phenol
CID PubChem 2064030
Nom IUPAC 4-(4-Iodophényl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Point de fusion 196°C to 202°C
Quantité 100 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 296.11
Pourcentage de pureté ≥98%