Learn More
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334719 100 mL 100mL
11467707 500 mL 500mL
11477707 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16248.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, is used as a solvent. It is also used as an intermediate of chemical products and is used as solvent for some industrial paint to adjust thesolubility of paint resins and regulate the evaporation rate. It is mainly used in paints and coatings (coil coatings, wood varnishes, architectural coatings…). It is a good solvent for organic peroxides.It can also be used for the treatment of textiles and leather, in chemical synthesis or as a cleaning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone est utilisée comme solvant. Elle est également utilisée comme intermédiaire de produits chimiques et comme solvant pour certaines peintures industrielles afin d’ajuster la solubilité des résines de peinture et de réguler le taux d’évaporation. Elle est principalement présente dans les peintures et les revêtements (revêtements de bobine, vernis à bois, revêtements architecturaux, etc.). Il s’agit d’un bon solvant pour les peroxydes organiques. Il peut également être utilisé pour le traitement des textiles et du cuir, dans la synthèse chimique ou comme solvant de nettoyage.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’abri des oxydants et des bases fortes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-42-2
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00004471
Clé InChI SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
CID PubChem 31256
ChEBI CHEBI:55381
Nom IUPAC 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Point de fusion -47°C
Densité 0.935
Point d’ébullition 168°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.423
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1148
Beilstein 1740440
Merck Index 14,2964
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté ≥98%