Learn More
4-Hydroxy-4-méthylhepta-1,6-diène, TRC
Code produit 30408728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
5 g
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408728 5 g -
30400140 2.5 g -
30391963 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408728 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9474255G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25201-40-5
Formule moléculaire C8 H14 O
Poids moléculaire (g/mol) 126.2
Nom IUPAC 4-méthylhepta-1,6-dien-4-ol
SMILES CC(O)(CC=C)CC=C
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-4-methylhepta-1,6-diene
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-8(3,9)7-5-2/h4-5,9H,1-2,6-7H2,3H3
Poids de la formule 126.1045