Learn More
4-hydroxy-4'-nitrostilbène, 97 %, Acros Organics
Code produit 15216018 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15216018 1 g 1g
15226018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15216018 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450890010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 19221-08-0
Formule moléculaire C14H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 241.25
Clé InChI OETQWIHJPIESQB-OWOJBTEDSA-N
Synonyme 4-hydroxy-4'-nitrostilbene, 4-4-nitrostyryl phenol, 4-e-2-4-nitrophenyl ethenyl phenol, 4-hydroxy-4/'-nitrostilbene, 4-1e-2-4-nitrophenyl vinyl phenol, 4'-nitrostilben-4-ol, cambridge id 5309411, e-4'-nitrostilbene-4-ol, e-4-4-nitrostyryl phenol
CID PubChem 759250
Nom IUPAC 4-[(E)-2-(4-nitrophényl)éthényl]phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Point de fusion 209.0°C to 210.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.25
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.