Learn More
4-hydroxy-4’-nitrostilbène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499946 1 g 1g
11409956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20913.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19221-08-0 | C14H11NO3 | 241.246 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19221-08-0
Formule moléculaire C14H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 241.246
Numéro MDL MFCD00017044
Clé InChI OETQWIHJPIESQB-OWOJBTEDSA-N
Synonyme 4-hydroxy-4'-nitrostilbene, 4-4-nitrostyryl phenol, 4-e-2-4-nitrophenyl ethenyl phenol, 4-hydroxy-4/'-nitrostilbene, 4-1e-2-4-nitrophenyl vinyl phenol, 4'-nitrostilben-4-ol, cambridge id 5309411, e-4'-nitrostilbene-4-ol, e-4-4-nitrostyryl phenol
CID PubChem 759250
Nom IUPAC 4-[(E)-2-(4-nitrophényl)éthényl]phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Point de fusion 205°C to 209°C
Quantité 1 g
Beilstein 2505854
Poids de la formule 241.25
Pourcentage de pureté 98%