Learn More
4-Hydroxy-4-phénylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471648 5 g 5g
15461648 1 g 1g
15481648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55418.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 40807-61-2 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40807-61-2
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.247
Numéro MDL MFCD00006000
Clé InChI KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 96387
Nom IUPAC 4-phenylpiperidin-4-ol
SMILES C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Point de fusion 157°C to 161°C
Couleur Marron
Quantité 5 g
Beilstein 141577
Synonyme 4-hydroxy-4-phenylpiperidine, 4-phenyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenyl, 4-phenyl-piperidin-4-ol, 4phenyl-4-piperidinol, 4-phenyl-4-piperidol, acmc-1amcr, 4-piperidinol,4-phenyl, 4-phenyl-piperidine-4-ol, 4-hydroxy-4phenylpiperidine
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide