Learn More
4-Hydroxy-5-iodopyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437698 1 g 1g
15447698 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61190.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4349-07-9 | Molecular Formula: C4H3IN2O | Molecular Weight: 220.23 g/mol
4-Hydroxy-5-iodopyrimidine is an intermediate used in pharmaceuticals and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-hydroxy-5-iodopyrimidine est un intermédiaire utilisé dans la recherche de produits pharmaceutiques et chimiques.
Solubilité
Hydrosoluble (67 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4349-07-9
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-5-iodopyrimidine
Formule moléculaire C4H3IN2O
Numéro MDL MFCD02666079
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one
Informations sur la solubilité Soluble in water (67g/L) (25°C).
Clé InChI SMIGOGPUTQXOKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=O)NC=N1)I
Nom IUPAC 5-iodo-1H-pyrimidine-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 221.99
CID PubChem 12356582
Poids de la formule 221.98
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide