Learn More
4-Hydroxy-5-méthyl-3-furanone, TRC
Code produit 30402241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30402241 10 g
30397316 100 g
30397881 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402241 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH82527010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19322-27-1
Formule moléculaire C5H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Synonyme 4-Hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone, 4-Hydroxy-5-methyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Norfuraneol, Norfuronol
Nom IUPAC 4-hydroxy-5-méthylfurane-3-one
SMILES CC1=C(O)C(=O)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6O3/c1-3-5(7)4(6)2-8-3/h7H,2H2,1H3
Poids de la formule 114.0317