Learn More
4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one, TRC
Code produit 30407041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30407041 10 mg
30398085 25 mg
30403493 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30407041 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94980810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 327175-05-3
Formule moléculaire C12H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 224.25
Synonyme 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-, 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
Nom IUPAC 4-hydroxy-6-(2-oxohéptyl)pyran-2-one
SMILES CCCCCC(=O)CC1=CC(=CC(=O)O1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-9(13)6-11-7-10(14)8-12(15)16-11/h7-8,14H,2-6H2,1H3
Poids de la formule 224.1049