Learn More
4-hydroxy-6-méthyl-2-pyrone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327786 100 g 100g
11317786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11457.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 675-10-5 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 675-10-5
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Numéro MDL MFCD00006641,MFCD18820248
Clé InChI OOKCZXGEYPSNIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 2-hydroxy-6-methyl-4h-pyran-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, triacetic acid lactone, triacetate lactone, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 6-methyl-4-hydroxypyron-2, unii-s1s883s4ee, 6-methyl-4-hydroxy-2-pyrone, ccris 3600
CID PubChem 54675757
ChEBI CHEBI:16458
Nom IUPAC 4-hydroxy-6-méthylpyran-2-one
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Point de fusion ∽186°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 113815
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 98%