Learn More
4-hydroxy-6-méthylcoumarine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10536793 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10536793 5 g Flacon en verre 5g
10169122 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10536793 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 372870050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13252-83-0 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13252-83-0
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Numéro MDL MFCD00085738
Clé InChI CSVFZDYJGBVNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-6-methylcoumarin, 4-hydroxy-6-methyl-2h-chromen-2-one, 6-methyl-4-hydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-6-methyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 2-hydroxy-6-methylchromen-4-one, 2-hydroxy-6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methyl-4-hydroxy coumarin, hydroxy-6-methylcoumarin,4
CID PubChem 54686349
Nom IUPAC 4-hydroxy-6-méthylchromen-2-one
SMILES CC1=CC=C2OC(O)=CC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-6-methylcoumarin
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 261.0°C to 264.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in hot ethanol and methanol
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre