Learn More
4’-Hydroxy-6-méthylflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15404017 1 g 1g
15414017 5 g 5g
15424017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15404017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30959.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 288401-04-7 | C16H12O3 | 252.269 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288401-04-7
Formule moléculaire C16H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 252.269
Numéro MDL MFCD03424432
Clé InChI YAACYYNCHMHECD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-hydroxy-6-methylflavone, 2-4-hydroxyphenyl-6-methylchromen-4-one, 6-methyl-4'-hydroxyflavone, 2-4-hydroxyphenyl-6-methyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-6-methyl
CID PubChem 1659442
Nom IUPAC 2-(4-hydroxyphényl)-6-méthylchromen-4-one
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxy-6-methylflavone
Point de fusion 238°C to 243°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 252.28
Pourcentage de pureté 97%