Learn More
4-Hydroxy-6-(trifluorométhyle)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15411569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411569 5 g 5g
15401569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15411569 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64381.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 6-(trifluorométhyl)-4-pyrimidinol est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse chimique. Il peut également être utilisé dans la synthèse de la 10-[3-(6-trifluorométhyl-pyrimidine-4-yloxy)-propoxy]-(20 S)-camptothecine.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol (presque transparent). Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1546-78-7
Formule moléculaire C5H3F3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.087
Numéro MDL MFCD00192530
Clé InChI LVOYSBZJJWPUBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-6-trifluoromethyl pyrimidine, 4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 6-trifluoromethyl-4-pyrimidinol, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 6-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 6-trifluoromethyl pyrimidin-4 3h-one, 6-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4 1h-pyrimidinone, 6-trifluoromethyl
CID PubChem 1268071
Nom IUPAC 6-(trifluorométhyl)-1H-pyrimidine-4-one
SMILES C1=C(NC=NC1=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point de fusion 169°C to 171°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 145548
Poids de la formule 164.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristalline