Learn More
4-hydroxy-7-méthoxycoumarine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11946191 5 g Flacon en verre 5g
10677631 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11946191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 298850050
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 17575-15-4 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17575-15-4
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00673700
Clé InChI HFGKBQZAHZKDLV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 54691408
Nom IUPAC 2-hydroxy-7-methoxy-4H-chromen-4-one
SMILES COC1=CC=C2C(=O)C=C(O)OC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Note relative au nom 97%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 263.0°C to 265.0°C
Couleur Beige à rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme 4-hydroxy-7-methoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 2-hydroxy-7-methoxy-4h-chromen-4-one, 2-hydroxy-7-methoxychromen-4-one, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-met hoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-coumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2-oxo-2h-chromene, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-methoxy
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.