Learn More
4-Hydroxy-7-méthoxycoumarine, TRC
Code produit 30403443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403443 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403443 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94627510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS 17575-15-4
Formule moléculaire C10 H8 O4
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H8O4/c1-13-6-2-3-7-8(11)5-10(12)14-9(7)4-6/h2-5,11H,1H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)O
Nom IUPAC 4-hydroxy-7-méthoxychromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Poids de la formule 192.0423