Learn More
4’-Hydroxy Atomoxetine, TRC
Code produit 17964875
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17964875 1 mg 1mg
17954245 10 mg 10mg
17933235 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17964875 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8025001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 435293-66-6
Formule moléculaire C17 H21 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 271.35
Synonyme Phenol, 3-methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]-, 3-Methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]phenol, 4-Hydroxyatomoxetine
Nom IUPAC 3-methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]phenol
SMILES CNCC[C@@H](Oc1ccc(O)cc1C)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy Atomoxetine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H21NO2/c1-13-12-15(19)8-9-16(13)20-17(10-11-18-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,17-19H,10-11H2,1-2H3/t17-/m1/s1
Poids de la formule 271.1572
Pourcentage de pureté >95%