Learn More
4'-Hydroxy-Diclofénac, TRC
Code produit 18094010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18094010 1 mg 1mg
18003320 10 mg 10mg
18042010 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18094010 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8252251MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64118-84-9
Formule moléculaire C14 H11 Cl2 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 312.15
Synonyme Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]-, 2-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzeneacetic acid, 4'-Hydroxydiclofenac, Diclofenac-4-hydroxy, 4'-Hydroxy Diclofenac
Nom IUPAC 2-[2-(2,6-dichloro-4-hydroxyanilino)phényl]acide acétique
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxydiclofenac
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
Poids de la formule 311.0116
Pourcentage de pureté >95%