Learn More
4-Hydroxy Duloxetine, TRC
Code produit 30011780
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011780 10 mg 10mg
30010851 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011780 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94180010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 662149-13-5
Formule moléculaire C18 H19 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 313.41
Synonyme 1-Naphthalenol, 4-[(1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propoxy]-, 4-[(1S)-3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propoxy]-1-naphthalenol, (S)-N-Methyl-3-(4-hydroxynaphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine, 4-Hydroxy Duloxetine, 4-Hydroxyduloxetine, (S)-4-Hydroxyduloxetine
Nom IUPAC 4-[(1S)-3-(methylamino)-1-thiophen-2-ylpropoxy]naphthalen-1-ol
SMILES CNCC[C@H](Oc1ccc(O)c2ccccc12)c3cccs3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy Duloxetine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H19NO2S/c1-19-11-10-17(18-7-4-12-22-18)21-16-9-8-15(20)13-5-2-3-6-14(13)16/h2-9,12,17,19-20H,10-11H2,1H3/t17-/m0/s1
Poids de la formule 313.1136
Pourcentage de pureté >95%