Learn More
4-Hydroxy Estrone-d4, TRC
Code produit 30406049
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30406049 10 mg 10mg
30404251 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30406049 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94195210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81586-98-3
Formule moléculaire C18 2H4 H18 O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.39
Synonyme Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,2,16,16-d4, 3,4-dihydroxy-, 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,2,16,16-d4, 4-Hydroxyestrone-(1,2,16,16-D4), 4-Hydroxy Estrone-d4
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S)-1,2,16,16-tetradeuterio-3,4-dihydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMILES [2H]c1c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c(O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyestrone 1,2,16,16-d4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,19,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1/i4D,6D,7D2
Poids de la formule 290.182
Pourcentage de pureté >95%