Learn More
4-Hydroxy estrone, TRC
Code produit 30007822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007822 50 mg 50mg
30006786 10 mg 10mg
18061410 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007822 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94195050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3131-23-5
Formule moléculaire C18 H22 O3
Poids moléculaire (g/mol) 286.37
Synonyme 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-dihydroxy-, 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, 4-Hydroxyestrone, 4-Hydroxy estrone
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S)-3,4-dihydroxy-13-méthyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopente[a]phénomènthran-17-17-une
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(O)c(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy Estrone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,19,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1
Poids de la formule 286.1569
Pourcentage de pureté >95%