Learn More
4-Hydroxy-N-methylbutanamide, TRC
Code produit 17961185
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17961185 1 g 1g
17962135 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17961185 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9438351G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37941-69-8
Formule moléculaire C5 H11 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Synonyme N-Methyl-γ-hydroxybutyramide, 4-Hydroxy-N-methylbutanamide
Nom IUPAC 4-hydroxy-N-methyl-butanamide
SMILES CNC(=O)CCCO
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-N-methylbutanamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-5(8)3-2-4-7/h7H,2-4H2,1H3,(H,6,8)
Poids de la formule 117.079
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.