Learn More
4-Hydroxy-N-methylbutanamide, TRC
Code produit 17962135
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17962135 10 g 10g
17961185 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94383510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37941-69-8
Formule moléculaire C5 H11 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Synonyme N-Methyl-γ-hydroxybutyramide, 4-Hydroxy-N-methylbutanamide
Nom IUPAC 4-hydroxy-N-methyl-butanamide
SMILES CNC(=O)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-N-methylbutanamide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-5(8)3-2-4-7/h7H,2-4H2,1H3,(H,6,8)
Poids de la formule 117.079