Learn More
4-Hydroxy nébivolol, chlorhydrate hydraté (mélange de diastéréoisomères), TRC
Code produit 30401129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401129 0.5 mg 0.50mg
30390390 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30401129 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9485300.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy Nebivolol Hydrochloride Hydrate (Mixture of Diastereomers)
Formule moléculaire C22H28ClF2NO6
Quantité 0.5 mg
Synonyme 6-Fluoro-α-[[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]methyl]-3,4-dihydro-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-methanol Hydrochloride Hydrate
SMILES FC1=CC(C(O)CC(C(O)CNCC(O)C2CCC(C=C(F)C=C3)=C3O2)O4)=C4C=C1.Cl.O
Poids moléculaire (g/mol) 475.91