Learn More
4-Hydroxy Oméprazole Sulfone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxy Omeprazole Sulfone |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)20)8-24(21,22)16-18-12-5-4-11(23-3)6-13(12)19-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19) |
| Poids de la formule | 347.094 |