Learn More
4-Hydroxy Triméthoprime-d9, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxy Trimethoprim-d9 |
| CAS | 1794752-40-1 |
| Formule moléculaire | C14 D9 H9 N4 O4 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 2,6-Diamino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-4(5H)-pyrimidinone-d9 |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-9-5-7(6-10(21-2)11(9)22-3)4-8-12(15)17-14(16)18-13(8)19/h5-6H,4H2,1-3H3,(H5,15,16,17,18,19)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC2=C(N)NC(=NC2=O)N)cc(OC([2H])([2H])[2H])c1OC([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 2,6-diamino-5-[[3,4,5-tris(tridéutérométhoxy)phényl]méthyl]-1H-pyrimidin-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.373 |
| Poids de la formule | 315.189 |