Learn More
4’-hydroxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314719 100 g 100g
11324719 500 g 500g
11404004 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11974.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.14€
    56.65€ / 100g
    Économisez 11.49€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-93-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
4?-Hydroxyacetophenone has been used as ketone component in the preparation of 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanone hydrochlorides, potential cytotoxic agents, via Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4′-hydroxyacétophénone a été utilisé comme composant cétone dans la préparation d’hydrochlorures de 1-aryl-3-phénéthylamino-1-propanone, agents cytotoxiques potentiels, via des réactions de Mannich.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol 95 %. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-93-4
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002359
Clé InChI TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
CID PubChem 7469
ChEBI CHEBI:28032
Nom IUPAC 1-(4-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxyacetophenone
Point de fusion 106°C to 108°C
Point d’ébullition 286°C
Point d’éclair 166°C (330°F)
Quantité 100 g
Beilstein 774355
Informations sur la solubilité Soluble in 95% Ethanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Hydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Hydroxyacetophenone