Learn More
4'-Oxycétophénone Oxyme, TRC
Code produit 30138117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138117 250 mg 250mg
30003999 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138117 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH741050250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34523-34-7
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Synonyme 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone oxime, Ethanone, 1-(4-hydroxyphenyl)-, oxime, Acetophenone, 4'-hydroxy-, oxime (7CI), 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-ethanone oxime, 4'-Hydroxyacetophenone oxime, NSC 77904, p-Hydroxyacetophenone oxime
Nom IUPAC 4-[(Z)-N-hydroxy-C-méthylcarbonimidoyl]phénol
SMILES C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6-
Poids de la formule 151.0633
Pourcentage de pureté >95%