Learn More
4'-Hydroxyacétophénone, TRC
Code produit 30398078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398078 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH7399801G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyacetophenone
CAS 99-93-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H8 O2
Quantité 1 g
Synonyme 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 1-(4-hydroxyphényl)éthone
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0524
Pourcentage de pureté >95