Learn More
4-Hydroxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304719 25 g 25g
11400104 100 g 100g
11410104 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11304719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13580.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
4-Hydroxybenzaldehyde is used as a chemical that maintains bactericidal activity when tested against certain bacteria strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-hydroxybenzaldéhyde est utilisé comme produit chimique qui maintient une activité bactéricide lorsqu’il est testé contre certaines souches de bactéries.
Solubilité
Soluble dans l’eau (13,8 g/l), l’éther, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-08-0
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.123
Numéro MDL MFCD00006939
Clé InChI RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
CID PubChem 126
ChEBI CHEBI:17597
Nom IUPAC 4-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 115°C to 119°C
Densité 1.129
Point d’ébullition 191°C (50 mmHg)
Point d’éclair 174°C (345°F)
Quantité 25 g
Beilstein 471352
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,4811
Informations sur la solubilité Soluble in water(13.8g/L),ether,alcohol,and acetone.
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 98%