Learn More
4-hydroxybenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10521421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521421 50 g Flacon en plastique 50g
10184460 250 g Flacon en plastique 250g
10448720 1 kg Flacon en plastique 1kg
11954791 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10521421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162770500
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-08-0
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Clé InChI RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
CID PubChem 126
ChEBI CHEBI:17597
Nom IUPAC 4-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 114.0°C to 118.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CHO
Quantité 50 g
Beilstein 08,64
Merck Index 15,4849
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (30°C). Other solubilities: 36.8g/L benzene (65°C)
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.