Learn More
4-Hydroxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30406767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406767 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH828970100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzaldehyde
CAS 123-08-0
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C7 H6 O2
Quantité 100 g
Synonyme 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), 4-Formylphenol, NSC 2127, Parahydroxybenzaldehyde, p-Formylphenol, p-Hydroxybenzaldehyde, p-Oxybenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzaldéane
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Poids de la formule 122.0368
Pourcentage de pureté >95