Learn More
Acide 4-hydroxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398336 1 g 1g
11308346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15594.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71597-85-8 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
4-Hydroxybenzeneboronic acid is used for Suzuki-Miyaura coupling and Stille coupling and potential for introducing different alkyl groups, palladium-catalyzed aminocarbonylation and cross-coupling reactions, bio-supported palladium nanoparticles as phosphine-free catalyst for Suzuki reaction in water and Cu2O-catalyzed aerobic oxidative cross-coupling of tetrazoles. It is also used in preparation of rod-like dendronized polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-hydroxybenzèneboronique est utilisé pour le couplage de Suzuki-Miyaura et le couplage de Stille et le potentiel d’introduction de différents groupes alkyle, d’aminocarbonylation catalysée par le palladium et de réactions de couplage croisé, de nanoparticules de palladium biosupportées comme catalyseur sans phosphine pour la réaction de Suzuki dans l’eau et le couplage croisé aérobie catalysé par le Cu2O des tétrazoles. Il est également utilisé dans la préparation de polymères dendronisés de type tige.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71597-85-8
Formule moléculaire C6H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 137.93
Numéro MDL MFCD01074628
Clé InChI COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-boronophenol, 4-hydroxyphenyl boranediol, p-hydroxyphenylboronic acid, 4-hydroxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 4-hydroxyphenyl, pubchem1729, acmc-209ojb
CID PubChem 2734360
Nom IUPAC Acide (4-hydroxyphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Point de fusion ∽285°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 2963491
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 137.93
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzeneboronic acid