Learn More
4-Ester pinacolique de l’acide hydroxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387419 1 g 1g
11397419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387419 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27836.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 269409-70-3 | C12H17BO3 | 220.075 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 269409-70-3
Formule moléculaire C12H17BO3
Poids moléculaire (g/mol) 220.075
Numéro MDL MFCD02093756
Clé InChI BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacolate, 2-4-hydroxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-hydroxyphenylboronicacidpinacolester, 4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, phenol, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester
CID PubChem 2734624
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 114°C to 117°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.07
Pourcentage de pureté 97%