Learn More
Acide 4-hydroxybenzèneboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxybenzeneboronic Acid |
| CAS | 71597-85-8 |
| Formule moléculaire | C6H7BO3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | B-(4-hydroxyphenyl)-boronic acid, p-Hydroxy-benzeneboronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)-boronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)boronic Acid, (p-Hydroxyphenyl)boronic Acid, 4-Hydroxybenzeneboronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide (4-hydroxyphényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.93 |
| Poids de la formule | 138.0488 |