Learn More
4-hydroxybenzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410623 100 g 100g
11400623 25 g 25g
11420623 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410623 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12702.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.52€
    105.65€ / 100g
    Économisez 22.87€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5351-23-5 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5351-23-5
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Numéro MDL MFCD00007605
Clé InChI ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
CID PubChem 1742
Nom IUPAC 4-hydroxybenzohydrazide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzhydrazide
Point de fusion ∼267°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 473052
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxybenzhydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzohydrazide