Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque-2,3,5,6-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxybenzoic acid phenyl-d4 |
| CAS | 152404-47-2 |
| Formule moléculaire | C7 2H4 H2 O3 |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid, 2H4-p-Salicylic acid, 4-Hydroxybenzoic Acid-D4 (phenyl-D4), 4-Carboxyphenol-2,3,5,6-d4, 44 Hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid, 44 Hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid, 44 Hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid, 44 Hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nom IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.15 |
| Poids de la formule | 142.0568 g/mol |
| Afficher plus |