Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434694 5000 g 5000g
11424694 250 g 250g
11414694 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11434694 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13700.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide 4-hydroxybenzoïque est utilisé comme intermédiaire pour les colorants, les antiseptiques et les ingrédients pharmaceutiques actifs. Il est également utilisé comme conservateur alimentaire, inhibiteur de corrosion, antioxydant et émulsifiant. Il réagit avec l’acide 6-hydroxynaphtalène-2-carboxylique pour préparer le polyester aromatique appelé fibre Vectran. Il agit comme précurseur pour la préparation de p-hydroxyphénylbenzoate, de chlorure de p-acétoxybenzoyle et de 4,4′-dihydroxybenzophénone. De plus, il est utilisé dans les additifs de peinture, les additifs de revêtement, les aides à la transformation, les produits électriques et électroniques. Il agit aussi comme conservateur dans les cosmétiques et certaines solutions ophtalmiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éthanol, l’éther, le n-butanol et l’acétone. Légèrement soluble dans le chloroforme. Insoluble dans le disulfure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-96-7
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002547
Clé InChI FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
CID PubChem 135
ChEBI CHEBI:30763
Nom IUPAC Acide 4-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzoic acid
Point de fusion 213°C to 218°C
Point d’éclair 199°C (390°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 5000 g
Beilstein 970950
Merck Index 14,4812
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ethanol,ether,n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide.
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 99%