Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxybenzoic acid phenyl-d4 |
| CAS | 152404-47-2 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C7 2H4 H2 O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid, 2H4-p-Salicylic acid, 4-Hydroxybenzoic Acid-D4 (phenyl-D4), 4-Carboxyphenol-2,3,5,6-d4, 4-Hydroxybenzene-2,3,5,6-d4-carboxylic acid, p-Carboxyphenol-d4, p-Hydroxybenzoic-d4 acid, 44Hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1O |
| Nom IUPAC | acide 2,3,5,6-tétradeutéro-4-hydroxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.15 |
| Afficher plus |