Learn More
Hydrazide d’acide 4-hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10487690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10487690 100 g Flacon en plastique 100g
10122250 25 g Flacon en plastique 25g
10318793 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10487690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    170.65€ / 100g
    Économisez 34.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5351-23-5 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5351-23-5
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007605
Clé InChI ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
CID PubChem 1742
Nom IUPAC 4-hydroxybenzohydrazide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 260.0°C to 264.0°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CONHNH2
Quantité 100 g
Beilstein 10, 174
Informations sur la solubilité Solubility in water: 26.5g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine