Learn More
4-Hydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Description
4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxybenzoic acid |
| CAS | 99-96-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H6O3 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 120 mg/mL (868.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.12 |
| Poids de la formule | 138.12 |
| Afficher plus |