Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10248383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Conditionnement Dimensione della confezione
10248383 25 g Flacon en verre 25g
10156813 100 g Flacon en verre 100g
10570184 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10248383 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391520250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 114-63-6 | C7H5NaO3 | 160.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114-63-6
Formule moléculaire C7H5NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 160.10
Numéro MDL MFCD00016530
Clé InChI ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-hydroxybenzoate, sodium p-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid sodium salt, sodium paraben, benzoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, p-hydroxybenzoic acid sodium salt, monosodium p-hydroxybenzoate, monosodium 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, p-hydroxy-, sodium salt, benzoic acid, 4-hydroxy-, sodium salt 1:1
CID PubChem 16219477
Nom IUPAC sodium 4-hydroxybenzoate
SMILES [Na+].OC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzoic acid, sodium salt
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4COONa
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 160.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxybenzoic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.